同位体純度
72 atom % 70Zn
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
分子量
458.96 by atom % calculation (72 atom % 70Zn)
mp
172-175 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[70Zn]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Zn/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1/i;;1+5
InChI Key
WHMDKBIGKVEYHS-WKLCWQAVSA-L
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
適用法令
Jan Code
702595-VAR:
702595-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック