Merck
705942
Sigma-Aldrich
1α,25-ジヒドロキシビタミンD3(6,19,19-d3)
97 atom % D, 96% (CP)
別名:
1α,25-ジヒドロキシコレカルシフェロール(6,19,19-d3), カルシトリオール(6,19,19-d3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D3H41O3
CAS番号:
分子量:
419.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
97 atom % D
品質水準
アッセイ
96% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
InChI Key
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
詳細
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3 or calcitriol] is a metabolite of vitamin D3. It is known to monitor calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation. 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an internal analytical standard for the quantification of vitamin D3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
705942-1MG:
705942-VAR:
705942-BULK:
705942-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The emerging role of vitamin D3 in women?s health
Khadilkar, SS
Journal of Obstetrics and Gynaecology of India, 63, 147-150 (2013)
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)