Merck
707767
Sigma-Aldrich
ウリジン-15N2 5'-三リン酸 ナトリウム塩 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
別名:
UTP-15N2 ナトリウム塩 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H1315N2Na2O15P3
分子量:
530.09
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
その他情報
遊離酸に基づく分子量と実証的分子式です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
707767-25MG:
707767-25MG-PW:
707767-1MG-PW:
707767-VAR:
707767-10MG:
707767-10MG-PW:
707767-1MG:
707767-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)