Merck
714216
Sigma-Aldrich
2-Deoxystreptamine dihydrobromide
≥97% (TLC)
別名:
2-DOS · 2HBr, 4t,6t-Diamino-cyclohexan-1r,2t,3c-triol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2O3 · 2HBr
CAS番号:
分子量:
324.01
Beilstein:
3692825
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br.Br.N[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14N2O3.2BrH/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h2-6,9-11H,1,7-8H2;2*1H/t2-,3+,4+,5-,6-;;
InChI Key
FQPOWLZRZNUTOR-SKIYRPIFSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
714216-BULK:
714216-500MG:
714216-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sicong Li et al.
ACS chemical biology, 13(8), 2203-2210 (2018-06-08)
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic with a structurally distinctive orthoester linkage. Despite its long history of use in industry and in the laboratory, its biosynthesis remains poorly understood. We show here, by in-frame gene deletion in vivo and detailed