Merck
720356
Sigma-Aldrich
3-フェニル-2-プロピン-1-アミン 塩酸塩
97%
別名:
3-Phenylpropargylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10ClN
CAS番号:
分子量:
167.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
222-226 °C
官能基
amine
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H9N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,8,10H2;1H
InChI Key
NOXMJZCFMAEDRF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720356-VAR:
720356-1G:
720356-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)