Merck
729558
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-d3-3-oxobutanoate-4-13C
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
別名:
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-d3-3-oxobutyrate-4-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3COC(OH)(CD3)COOCH2CH3
分子量:
164.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3]C(C(O)(C([2H])([2H])[2H])C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-11-6(9)7(3,10)5(2)8/h10H,4H2,1-3H3/i2+1,3D3
InChI Key
WRZDWHWHFIFBOC-UTLCHCETSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)