アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
crystals
光学活性
[α]20/D +182.0±5.0°, c = 1% in ethanol
保管条件
under inert gas (Argon)
mp
35-39 °C
官能基
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
InChI Key
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(+)-ノートカトンは、グレープフルーツ様の香味を有する二環式共役セスキテルペンケトンであり、芳香剤、食品、化粧品に、また医薬品業界で一般的に使用されています。(+)-バレンセンから生体内変換で合成できます。(+)-ノートカトンは、よく知られたCyperus rotundus漢方薬の抗血小板作用を担う有効成分です。また、Staphylococcus aureusバイオフィルムに対する有効性が有望視されています。
アプリケーション
(+)-ノートカトンは、次の用途で使用できます。
- 光照射条件下での有機アジ化合物との鉄(III)ポリフィリン触媒アルケンアジリジン化反応に。
- イリジウム触媒を用いた還元脱離反応により、対応するトリエン誘導体を合成するための基質として。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74437-2.5G:
74437-10G:
74437-1G:
74437-VAR:
74437-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iridium-catalysed highly selective reduction--elimination of steroidal 4-en-3-ones to 3, 5-dienes in water
Li J, et al.
Green Chemistry, 21(8), 2088-2094 (2019)
Iron porphyrin catalysed light driven C-H bond amination and alkene aziridination with organic azides
Du Y, et al.
Chemical Science, 11(18), 4680-4686 (2020)
Betty C R Zhu et al.
Pest management science, 66(8), 875-878 (2010-07-06)
Research has shown that the family of grapefruit flavors called nootkatones have significant repellant and toxic effects to Formosan subterranean termites (Coptotermes formosanus Shiraki). Nineteen synthetic nootkatone derivatives, along with three commercially available nootkatone derivatives, were tested for repellent activity
Robert A Jordan et al.
Journal of medical entomology, 49(1), 101-106 (2012-02-09)
We conducted field trials to compare the relative repellent activity of two natural product compounds (nootkatone and carvacrol) with commercially available plant-derived (EcoSMART organic insect repellent) and permethrin-based (Repel Permanone) repellents against adult Ixodes scapularis Say and Amblyomma americanum (L.)
Katarina Cankar et al.
FEBS letters, 585(1), 178-182 (2010-12-01)
Chicory (Cichorium intybus L.), which is known to have a variety of terpene-hydroxylating activities, was screened for a P450 mono-oxygenase to convert (+)-valencene to (+)-nootkatone. A novel P450 cDNA was identified in a chicory root EST library. Co-expression of the