Merck
75056
Sigma-Aldrich
(+)-バレンセン
technical, ≥70%
別名:
(3R,4aS,5R)-4a,5-ジメチル-3-イソプロぺニル-1,2,3,4,4a,5,6,7-オクタヒドロナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
Beilstein:
3539153
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥70%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +100±25°, neat
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CCC=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-11(2)13-8-9-14-7-5-6-12(3)15(14,4)10-13/h7,12-13H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t12-,13-,15+/m1/s1
InChI Key
QEBNYNLSCGVZOH-NFAWXSAZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(+)-バレンセンはセスキテルペンの一種で、デカリンフレームワークおよび2つのメチル保持立体中心を含みます。(+)-バレンセンは柑橘類の芳香成分です。
アプリケーション
(+)-バレンセンは、次の物質を調製するための前駆物質として使用できます。
  • ダーク一重項酸化による(+)-ノートカトン(セスキテルペンの一種)の調製。
  • カラッシュ・スノフスキーアリル酸化を介したペルオキシ安息香酸tert-ブチルとの反応によるベンゾイルオキシバレンセンの調製。−
  • 天然産物である(+)-lineariifolianoneの調製。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
75056-BULK-F:
75056-50G-F:
75056-VAR-F:
75056-10G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
One-Pot Synthesis of (+)-Nootkatone via Dark Singlet Oxygenation of Valencene: The Triple Role of the Amphiphilic Molybdate Catalyst.
Hong B, et al.
Catalysts, 6(12), 184-184 (2016)
Optimization by Response Surface Methodology (RSM) of the Kharasch-Sosnovsky Oxidation of Valencene
Garcia-Cabeza AL, et al.
Organic Process Research & Development, 19(11), 1662-1666 (2015)
CitAP2. 10 activation of the terpene synthase CsTPS1 is associated with the synthesis of (+)-valencene in 'Newhall'orange.
Shen SL, et al.
Journal of Experimental Botany, 67(14), 4105-4115 (2016)
Synthesis of (+)-Lineariifolianone and Related Cyclopropenone-Containing Sesquiterpenoids
Reber KP, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 84(9), 5524-5534 (2019)
One-pot synthesis of (+)-nootkatone via dark singlet oxygenation of valencene: The triple role of the amphiphilic molybdate catalyst
Hong B, et al.
Catalysts, 6(12), 184-184 (2016)
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis