Merck
06808
Supelco
(+)-バレンセン
analytical standard
別名:
(3R,4aS,5R)-4a,5-ジメチル-3-イソプロぺニル-1,2,3,4,4a,5,6,7-オクタヒドロナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
Beilstein:
3539153
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥80.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CCC=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-11(2)13-8-9-14-7-5-6-12(3)15(14,4)10-13/h7,12-13H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t12-,13-,15+/m1/s1
InChI Key
QEBNYNLSCGVZOH-NFAWXSAZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Stepwise engineering of Saccharomyces cerevisiae to produce (+)-valencene and its related sesquiterpenes: Researchers developed a method to enhance the production of (+)-valencene and other sesquiterpenes in yeast by systematic genetic modifications, suggesting applications in bio-manufacturing of these compounds (Ouyang X et al., 2019).
  • Production of glutamate and stereospecific flavors, (S)-linalool and (+)-valencene, by Synechocystis sp. PCC6803: This article presents a novel approach using the cyanobacterium Synechocystis sp. for the production of both glutamate and specific terpene flavors, demonstrating the organism′s potential in biotechnological applications (Matsudaira A et al., 2020).
  • Production, Function, and Applications of the Sesquiterpenes Valencene and Nootkatone: a Comprehensive Review: This comprehensive review discusses the biochemical pathways, production methods, and commercial applications of valencene and nootkatone, highlighting their significance in the pharmaceutical and flavor industries (Zhang LL et al., 2023).
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
06808-50MG:
06808-BULK:
06808-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis