Merck
760811
Sigma-Aldrich
Bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] N,N-diisopropylphosphoramidite
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H40NO2PSi2
CAS番号:
分子量:
365.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4517
bp
286.2-296.6 °C
密度
0.8887 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H40NO2PSi2/c1-15(2)17(16(3)4)20(18-11-13-21(5,6)7)19-12-14-22(8,9)10/h15-16H,11-14H2,1-10H3
InChI Key
UCVPTNNSVPPRRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Phosphitylation agent used in the preparation of oligonucleotides
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
760811-5G:
760811-VAR:
760811-BULK:
760811-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
Catalexisプラットフォームは、クロスカップリング反応に最も効果的なホスフィン配位子を同定するために触媒選択をデジタル的に最適化して、触媒反応を向上させます。