Merck
764361
Sigma-Aldrich
Methyl 5-norbornene-2-carboxylate
mixture of endo and exo, predominantly endo, 95%
別名:
5-Norbornene-2-carboxylic acid methyl ester, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O2
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.475
密度
1.052 g/mL at 25 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)C1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(10)8-5-6-2-3-7(8)4-6/h2-3,6-8H,4-5H2,1H3/t6-,7+,8?/m0/s1
InChI Key
RMAZRAQKPTXZNL-KJFJCRTCSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.0 °F
引火点(℃)
68.9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
764361-BULK:
764361-1G:
764361-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1