Merck
903647
Sigma-Aldrich
1-Heptyl-2-norbornene
≥95%
別名:
1-Heptylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H24
CAS番号:
分子量:
192.34
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
アプリケーション
1-Heptyl-2-norbornene is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for us in norbornene/palladium catalysis. The catalytic system of 1-Heptyl-2-norbornene, [PdCl(allyl)]2 (683396), and RuPhos (663131) can be used for the site-selective ortho functionalization of aryl iodides.1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
903647-VAR:
903647-BULK:
903647-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jianchun Wang et al.
Nature chemistry, 10(8), 866-872 (2018-06-27)
Achieving site-selectivity in arene functionalization that is complementary to the site-selectivity from electrophilic aromatic substitution reactions has been a long-standing quest in organic synthesis. Palladium/norbornene cooperative catalysis potentially offers a unique approach to this problem, but its use has been