Merck
921750
Sigma-Aldrich
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide
≥95%
別名:
endo-N-Methylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
105-108 °C
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for use in norbornene/palladium catalysis.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
921750-100MG:
921750-BULK:
921750-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhe Dong et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(43), 12664-12668 (2015-09-04)
Reported herein is a palladium/norbornene-catalyzed ortho-arene acylation of aryl iodides by a Catellani-type C-H functionalization. This transformation is enabled by isopropyl carbonate anhydrides, which serve as both an acyl cation equivalent and a hydride source.