Merck
904473
Sigma-Aldrich
4-Cyano-N-(trifluoromethoxy)pyridinium triflimide
≥95%
別名:
4-Cyano-1-(trifluoromethoxy)pyridin-1-ium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide, Togni trifluoromethoxylation reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4F9N3O5S2
CAS番号:
分子量:
469.26
UNSPSCコード:
12352101
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
アプリケーション
4-Cyano-N-(trifluoromethoxy)pyridinium triflimide is a bench-stable trifluoromethoxylation reagent developed in the Togni lab. Under irradiation with visible-light in the presence of a photocatalyst, N-O bond cleavage results in an OCF3 radical capable of arene C-H functionalization, providing trifluoromethoxy ethers.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
904473-BULK:
904473-250MG:4548173368337
904473-1G:4548173368320
904473-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Benson J Jelier et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(42), 13784-13789 (2018-06-22)
A simple trifluoromethoxylation method enables non-directed functionalization of C-H bonds on a range of substrates, providing access to aryl trifluoromethyl ethers. This light-driven process is distinctly different from conventional procedures and occurs through an OCF3 radical mechanism mediated by a