Merck
904856
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 boronic acid pinacol ester
≥99 atom % 13C, ≥98% D, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC6D3H12BO2
分子量:
146.01
UNSPSCコード:
12352108
同位体純度
≥99 atom % 13C
≥98% D
アッセイ
≥97% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+4
SMILES記法
CC1(C)C(C)(C)OB([13C]([2H])([2H])[2H])O1
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
904856-BULK:
904856-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)