組成
~ 4 wt.% loading of catalyst
SMILES記法
CC(O[Zn]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Zn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (383317)
その他情報
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
927805-VAR:
927805-BULK:
927805-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.
ケムビーズ(ChemBeads)は、触媒をコーティングしたガラスビーズで、反応のハイスループットスクリーニングにおいて、ナノモルスケールの極微量の固体試薬を分注するためのシンプルでコスト効率の良いソリューションです。