Merck
927791
Sigma-Aldrich
Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II) ChemBeads
別名:
(A-taPhos)2PdCl2, Pd(amphos)Cl2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H56Cl2N2P2Pd
CAS番号:
分子量:
708.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
フォーム
solid
品質水準
組成
~ 5 wt.% loading of catalyst
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.CN(C)c1ccc(cc1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)c2ccc(cc2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C16H28NP.2ClH.Pd/c2*1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;;;/h2*9-12H,1-8H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Palladium-catalyzed coupling of iodo-α-β-unsaturated esters to afford tetrasubstituted olefins
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (678740)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
927791-BULK:
927791-1G:
927791-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.
ケムビーズ(ChemBeads)は、触媒をコーティングしたガラスビーズで、反応のハイスループットスクリーニングにおいて、ナノモルスケールの極微量の固体試薬を分注するためのシンプルでコスト効率の良いソリューションです。