Merck
936448
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Gly-Gly-OH
≥95%
別名:
2-[2-[2-([[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino)acetamido]acetamido]acetic acid, 2-[[2-[[2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)acetyl]amino]acetyl]amino]acetic acid, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycylglycylglycine, Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycylglycyl-, Glycine, N-[N-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycyl]glycyl]-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21N3O6
CAS番号:
分子量:
411.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder or crystals
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCC1C=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC31)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O
InChI
InChI= 1S/C21H21N3O6/c25-18(23-11-20(27)28)9-22-19(26)10-24-21(29)30-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,9-12H2,(H,22,26)(H,23,25)(H,24,29)(H,27,28)
アプリケーション
Fmoc-Gly-Gly-Gly-OH is a lysosomally cleavable linker used in construction of antibody-drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936448-1G:
936448-VAR:
936448-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Strategies and challenges for the next generation of antibody-drug conjugates
Beck A, et al.
Nature Reviews Drug Discovery, 16, 315-337 (2017)