Merck
CDS007432
Sigma-Aldrich
copper oxychloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H6Cl2Cu4O6
CAS番号:
分子量:
427.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
SMILES記法
O[Cu]O.O[Cu]O.O[Cu]O.Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.4Cu.6H2O/h2*1H;;;;;6*1H2/q;;4*+2;;;;;;/p-8
InChI Key
JNPOSJBMZIQEKM-UHFFFAOYSA-F
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AMS007432-5MG:
CDS007432-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Pesticide dissipation capacity of an organic biomixture used in the agriculture exposed to copper oxychloride.
G R Tortella et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 190, 110121-110121 (2020-01-04)
Mareeswaran Jeyaraman et al.
BMC plant biology, 18(1), 222-222 (2018-10-12)
Branch canker caused by Macrophoma theicola is a major stem disease of tea plants (Camellia spp.). In tea plantations, this disease causes crop loss and it is one of the major limiting factor for yield stagnation. In very few instances
The influence of Miedzian 50, a cupric pesticide, on the internal organs of adult Xenopus laevis. I. Liver and intestine.
A Maryańska-Nadachowska et al.
Folia biologica, 30(1-2), 51-58 (1982-01-01)
Raquel Vázquez-Blanco et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 257, 113585-113585 (2019-11-23)
Microbial responses to Cu pollution as a function of Cu sources (Cu salts and commercial Cu fungicides) were assessed in a soil using basal soil respiration, and bacterial and fungal community growth, as endpoints. The soil was amended with different
Alice Agarbati et al.
PloS one, 14(6), e0217385-e0217385 (2019-06-21)
Yeast species that colonize the surface of grape berries at harvest time play an important role during the winemaking process. In this study, the use of culturable microbial techniques permitted a quantitative and qualitative inventory of the different yeast species