反応適合性
reaction type: click chemistry
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N[C@](C)(CC#C)C(O)=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-3-12-21(2,19(23)24)22-20(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18H,12-13H2,2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t21-/m1/s1
InChI Key
ZXOKSWZUJXKQCQ-OAQYLSRUSA-N
アプリケーション
Alkyne amino acid, more stable for peptide stapling via click chemistry than propargylglycine.
適用法令
Jan Code
F5312-1G:
F5312-250MG:
F5312-VAR:
F5312-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)