フォーム
crystalline
品質水準
色
yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]c3C(C)=NCCc3c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-10(5-6-14-8)11-7-9(16-2)3-4-12(11)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
HMBHRMFLDKKSCT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133) , DRD1(1812) , DRD5(1816) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR5A(3361) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , LOC730413(730413) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
rat ... Drd2(24318) , Drd3(29238) , Drd4(25432) , Htr2a(29595)
アプリケーション
- TRPV1依存性血管拡張薬の合成に用いる反応剤
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M1626-100MG:
M1626-BULK:
M1626-VAR:
M1626-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)