Merck
W258318
Sigma-Aldrich
ヒドロキシシトロネラール
≥95%, FCC, FG
別名:
7-ヒドロキシ-3,7-ジメチル-オクタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O2
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
2583
EC Number:
欧州評議会番号:
100
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.012
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
組成
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Hydroxycitronellal
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
257 °C (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
hydroxycitronellal
官能
green; melon; floral; sweet
SMILES記法
[H]C(=O)CC(C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒドロキシシトロネラールは、化粧品や洗浄剤に通常使用される匂い物質であり、また、食品の香味料としても使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W258318-5KG:
W258318-1KG:
W258318-SAMPLE:
W258318-10KG:
W258318-VAR:
W258318-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A validated UPLC?MS/MS method for biomonitoring the exposure to the fragrance 7-hydroxycitronellal.
Stoeckelhuber M, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1068, 261-267 (2017)
M Cluzel-Tailhardat et al.
Toxicology letters, 174(1-3), 98-109 (2007-10-16)
A critical step in the induction of allergic contact dermatitis is the interaction of haptens with immature dendritic cells (iDC) leading to their activation. Therefore iDC appear as suitable targets for the evaluation of the sensitizing properties of haptens with
B Kreilgård et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 21(4 Pt 2), 836-838 (1989-10-01)
The choice of vehicle for patch test materials is important for the bioavailability and stability of the allergens. Examples are given from the standardization of the TRUE Test and include caine mix, Kathon CG, and fragrance mix.
S Heydorn et al.
Contact dermatitis, 48(6), 324-330 (2003-10-09)
Recently, we showed that 10 x 2% of consecutively patch-tested hand eczema patients had a positive patch test to a selection of fragrances containing fragrances relevant to hand exposure. In this study, we used repeated skin exposure to a patch
Susan P Felter et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 37(1), 1-10 (2003-03-29)
The National Academy of Science (NAS) risk assessment paradigm has been widely accepted as a framework for estimating risk from exposure to environmental chemicals (NAS, 1983). Within this framework, quantitative risk assessments (QRAs) serve as the cornerstone of health-based exposure