Merck
W341703
Sigma-Aldrich
3-ペンテン-2-オン
≥70%
別名:
メチルプロペニルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCOCH3
CAS番号:
分子量:
84.12
FEMA番号:
3417
Beilstein:
1633505
EC Number:
欧州評議会番号:
666
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.044
由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
蒸気圧
760 mmHg ( 121 °C)
アッセイ
≥70%
不純物
~30% Mesityl oxide
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
121-124 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fishy; fruity
SMILES記法
CC(C=CC)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3
InChI Key
LABTWGUMFABVFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W341703-25G:
W341703-SAMPLE:
W341703-VAR-K:
W341703-100G-K:
W341703-25G-K:
W341703-100G:
W341703-1KG:
W341703-SAMPLE-K:
W341703-BULK-K:
W341703-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)