Merck
W467314
Sigma-Aldrich
δ-Hexadecalactone
≥98%, FG
別名:
δ-Juniper lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30O2
CAS番号:
分子量:
254.41
FEMA番号:
4673
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
10.049
NACRES:
NA.21
官能:
butter; waxy
グレード:
FG
Halal
Kosher
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
詳細
Organoleptic:
Class: Fatty
SubClass: Other
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
butter; waxy
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
W467314-100G-K:
W467314-BULK-K:
W467314-SAMPLE-K:
W467314-500G-K:
W467314-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)