Merck
Z532150
Sigma-Aldrich
Aldrich® ガラスストップコック付きシングルバンクマニホールド
Standard manifold, positions, 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.79
特徴
positions 5
L
500 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シングルバンクマニホールドには口径4 mmのガラス製活栓が付いてきます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)