形状
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 4 mL (190000C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (190000C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
25 mg/mL (190000C-100mg)
25 mg/mL (190000C-500mg)
脂質タイプ
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
190000C-VAR:
190000C-100MG:4548173351407
190000C-500MG:4548173351414
190000C-BULK:
試験成績書(COA)