アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (860063C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860063C
濃度
10 mg/mL (860063C-25mg)
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C46H93N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-46(50)47-44(43-54-55(51,52)53-42-41-48(3,4)5)45(49)39-37-35-33-31-29-27-19-17-15-13-11-9-7-2/h37,39,44-45,49H,6-36,38,40-43H2,1-5H3,(H-,47,50,51,52)/b39-37+/t44-,45+/m0/s1
InChI Key
SXZWBNWTCVLZJN-NMIJJABPSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Sphingomyelin and related lipids
アプリケーション
- for detecting ceramide in feces
- for differential scanning calorimetry
- as a lipid standard
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860063C-25MG:
860063C-BULK:
860063C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック