Merck
900150O
Avanti
CoQ6
Avanti Research - A Croda Brand 900150O
別名:
コエンザイムQ6(S. セレビシエ)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H58O4
CAS番号:
分子量:
590.88
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mg (900150O-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (900150O-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 900150O
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C(OC)=C1OC)C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C1=O
InChI
1S/C39H58O4/c1-28(2)16-11-17-29(3)18-12-19-30(4)20-13-21-31(5)22-14-23-32(6)24-15-25-33(7)26-27-35-34(8)36(40)38(42-9)39(43-10)37(35)41/h16,18,20,22,24,26H,11-15,17,19,21,23,25,27H2,1-10H3/b29-18+,30-20+,31-22+,32-24+,33-26+
InChI Key
GXNFPEOUKFOTKY-LPHQIWJTSA-N
詳細
また、コエンザイムQ6(CoQ6)は、出芽酵母Saccharomyces cerevisiaeでユビキノン-30としても知られています。コエンザイムQの合成のための補因子としてフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)を利用するフラボタンパク質です。3つの保存領域-FAD/ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)+水素(H)(NADH)結合モチーフ、アデノシン二リン酸(ADP)結合モチーフ、およびFADのリビチル部分に結合するコンセンサス配列-で構成されています。
アプリケーション
CoQ6は以下の用途に使用されています:
  • CoQ6定量のための液体クロマトグラフィー質量分析の内部標準として
  • ペルオキシソーム増殖剤活性化レセプター(PPAR)への作用の測定
  • 逆相高速液体クロマトグラフィーによる酵母キノンの定量化
生物化学的/生理学的作用
出芽酵母Saccharomyces cerevisiaeの原形質膜中のコエンザイムQ6(CoQ6)は、原形質膜のアスコルビン酸安定化と関連します。
包装
2 mL琥珀色ガラス密封アンプル(900150O-1mg)
2 mL琥珀色ガラス密封アンプル(900150O-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900150O-VAR:
900150O-BULK:
900150O-5MG:
900150O-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
CLD1 Reverses the Ubiquinone Insufficiency of Mutant cat5/coq7 in a Saccharomyces cerevisiae Model System
Kar A, et al.
PLoS ONE (2016)
CLD1 Reverses the Ubiquinone Insufficiency of Mutant cat5/coq7 in a Saccharomyces cerevisiae Model System
Kar A, et al.
Testing (2016)
Idebenone and coenzyme Q10 are novel PPAR alpha gamma ligands, with potential for treatment of fatty liver diseases
Tiefenbach J, et al.
Disease models & mechanisms, 11(9) (2018)
Statin treatment increases lifespan and improves cardiac health in Drosophila by decreasing specific protein prenylation
Spindler S R, et al.
PLoS ONE, 7(6) (2012)
Biosynthesis of coenzyme Q in eukaryotes
Kawamukai M
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 80(1), 23-33 (2016)