安全性情報
E-140
Supelco
Echinacea Isobutyl Amide Mix solution
200 μg/mL in acetonitrile ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H29NO
分子量:
251.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
組成
Dodeca-2E,4E-dienoic acid, 200 μg/mL
Dodeca-2E,4E,8Z,10E/Z-tetraeno, 200 μg/mL
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
200 μg/mL in acetonitrile ((each analyte))
フォーマット
multi-component solution
保管温度
-65 to -96°C
詳細
This phytochemical certified reference materials mix is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
genus echinacea
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-140-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)