Merck
1.07018
Supelco
メタノール
≥99.8% (GC), EMPARTA® ACS reagent, for extraction, for analytical purposes
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-659-6
NACRES:
NB.21
グレード:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
アッセイ:
≥99.8% (GC)
アプリケーション:
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸気圧:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
製品名
メタノール, for analysis EMPARTA® ACS
グレード
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPARTA®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
有効性
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
不純物
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.001% Acetaldehyde
≤0.001% Acetone
≤0.001% Formaldehyde
≤0.1% Water
蒸発残留物質
≤0.001%
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
動粘度
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
転移温度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
アプリケーション
  • A technique based on infrared spectroscopy for determining sulfanilamide levels sustainably: Progress and comparisons of greenness and whiteness using ComplexGAPI, AGREE, and RGB.: This research introduces a sustainable method using methanol in infrared spectroscopy to measure sulfanilamide levels, highlighting advancements in green analytical chemistry (Lahkar et al., 2024).
  • A novel method for quantitative determination of multiple substances using Raman spectroscopy combined with CWT.: The study utilizes methanol as a solvent in a new Raman spectroscopy technique to quantitatively analyze various substances, demonstrating enhanced precision in chemical analysis (Yang et al., 2024).
包装
1.07018.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Titrable acid: ≤ 0.0003 meq/g
Titrable base: ≤ 0.0002 meq/g
Boiling point: 64 - 65 °C
Acetone: ≤ 0.001 %
Acetaldehyde: ≤ 0.001 %
Formaldehyde: ≤ 0.001 %
Readily carbonizable substances: conforms
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0003 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.1 %
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1070182521:
IN2RCMM107018:
1070182501:
MX11070182511:
1070180521:
1070189027:
1070189026:
1070180000:
1070184000:
1070180501:
IN2RCMMS107018:
1070182511:
IN21070189221:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
メタノール analytical standard
Supelco
82762
メタノール
メタノール for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00837
メタノール
ヘキサン for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07023
ヘキサン
メタノール for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.06018
メタノール
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.