主要文書
1.15262
Supelco
Amberlite IRA-410 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
product name
Ion exchanger Amberlite IRA-410, suitable for ion chromatography
形状
resin
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly basic)
マトリックス
PS-DVB
マトリックス活性基
SAX
粒径
300-1100 μm
分離法
anion exchange
保管温度
no temp limit
詳細
(strongly basic anion exchanger type II) Cl⁻ form
アナリシスノート
Description: damp brownish-yellow spherules
Total capacity: ≥ 1.3 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3