主要文書
4.90289
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
for synthesis
別名:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H20NO5P
CAS番号:
分子量:
229.21
UNSPSCコード:
12352107
品質水準
形状
solid
mp
40-41 °C
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (NMR): passes test
Assay (cations): ≥ 98.0 %
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3