安全性情報
8.02413
Sigma-Aldrich
Methyl chloroacetate
for synthesis
別名:
Methyl chloroacetate, Chloroacetic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5ClO2
CAS番号:
分子量:
108.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
202-501-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
6.9 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
465 °C
有効性
107 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
4.6-18.5 % (v/v)
pH
4.6 (20 °C, 28 g/L in H2O)
bp
130-132 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
転移温度
flash point 52 °C (DIN 51758)
溶解性
51.6 g/L (slow decomposition)
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI Key
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.234 - 1.236
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体