主要文書
8.20973
Sigma-Aldrich
Phenazine
for synthesis
別名:
Phenazine, Dibenzopyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-193-9
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
品質水準
フォーム
crystals
mp
172-176 °C (External MSDS)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
InChI Key
PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3