アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
84-85 °C/46.7 hPa
転移温度
flash point 35 °C
密度
0.77 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[SiH](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI Key
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Total synthesis of diazaquinomycins H and J using double Knorr cyclization: This paper covers the first total synthesis of diazaquinomycins, highlighting the role of triisopropylsilane in enhancing reaction efficiency (Prior & Sun, 2019).
- Reduction of cysteine‐S‐protecting groups by triisopropylsilane: An in-depth look at the chemical properties of triisopropylsilane, emphasizing its effectiveness in peptide synthesis processes (Ste. Marie & Hondal, 2018).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.765 - 0.772
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.765 - 0.772
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.