安全性情報
8.41456
Sigma-Aldrich
DL-Camphor
for synthesis
別名:
DL-Camphor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
200-945-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
solid
自己発火温度
460 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6-4.5 % (v/v)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
180 °C
転移温度
flash point 66 °C
溶解性
1.5 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 176 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.9 °F - closed cup
引火点(℃)
64.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類