Merck
MAB1622
Sigma-Aldrich
抗スペクトリンアルファ鎖(非赤血球)抗体、クローンAA6
clone AA6, Chemicon®, from mouse
別名:
(ALPHA)II-SPECTRIN, Alpha-II spectrin, Fodrin alpha chain, Spectrin, non-erythroid alpha chain, non-erythrocytic spectrin alpha, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), Fodrin α
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
AA6, monoclonal
application:
ChIP
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
pig, guinea pig, rabbit, mouse, chicken, rat, human
テクニック:
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
131
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AA6, monoclonal
化学種の反応性
pig, guinea pig, rabbit, mouse, chicken, rat, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
適合性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPTAN1(6709)
詳細
非赤血球スペクトリン、別名ホドリンは、メンブレン構造の安定化、細胞形状の維持、細胞骨格と細胞膜や細胞内小胞との結合において役割を果たしています。アポトーシス時に活性化されたカスパーゼによって切断される主要な標的の1つとして、全長約240kDaタンパク質が切断され、約150 kDaのN末端産物と、約120および約35 kDaのC末端産物が生じることがあります。
特異性
すべての哺乳類非赤血球細胞の240、150、および120 kDaのアルファ-スペクトリン/アルファ-ホドリン分子およびニワトリアルファ-スペクトリンに特異的です。
幅広い哺乳類との反応性が予想されています。
免疫原
低張溶解と機械的除核により精製したニワトリ赤血球膜。
アプリケーション
免疫組織染色(IFA):
前回のロットを希釈倍率1:200-1:400で免疫組織染色で使用しました。
パラフィン切片では機能しません。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。:
クロマチン免疫沈降:
この抗体の前回のロットを使用して、正常ヒト、HeLa、FA-A、およびトランスフェクトしたFA-A細胞由来のクロマチン関連タンパク質抽出物中からスペクトリンアルファを免疫沈降させました(McMahon, L.W., et al. (1999). J. Biological Chem. 274:32904-32908)。
抗スペクトリンアルファ鎖(非赤血球)抗体、クローンAA6は、IH、IP、WB、ChIPで使用するためのスペクトリンアルファ鎖(非赤血球)に対する抗体です。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
品質
スタウロスポリン処理HeLaライセートのウェスタンブロットで評価されています
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのスタウロスポリン処理HeLaライセートのN、C末端スペクトリンアルファ/ホドリンアルファを検出できます。
ターゲットの説明
約240 kDa全長産物、約150 kDa N末端切断産物、および約120 kDa C末端産物は、条件によって、ライセート中にさまざまな量で認められます。サイズが小さい場合は、アポトーシス時に認められる分解産物であることを示します。
物理的形状
PBS、1% BSA、および0.09%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1
フォーマット:精製
プロテインA精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から12か月間安定です。
アナリシスノート
コントロール
スタウロスポリンで処理したHeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1622:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Further analysis of the lens phenotype in Lim2-deficient mice.
Shi, Y; De Maria, AB; Wang, H; Mathias, RT; FitzGerald, PG; Bassnett, S
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
D A Schreihofer et al.
Neuroscience, 158(2), 602-609 (2008-11-04)
Diets high in soy are neuroprotective in experimental stroke. This protective effect is hypothesized to be mediated by phytoestrogens contained in soy, because some of these compounds have neuroprotective effects in in vitro models of cell death. We tested the
M Curcio et al.
Cell death & disease, 6, e1645-e1645 (2015-02-13)
The glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) has an important role in neuronal survival through binding to the GFRα1 (GDNF family receptor alpha-1) receptor and activation of the receptor tyrosine kinase Ret. Transient brain ischemia alters the expression of the
Serena C Hedgepeth et al.
The Journal of biological chemistry, 290(11), 7304-7313 (2015-02-04)
The inositol 1,4,5-trisphosphate receptor (IP3R) is a ubiquitously expressed endoplasmic reticulum (ER)-resident calcium channel. Calcium release mediated by IP3Rs influences many signaling pathways, including those regulating apoptosis. IP3R activity is regulated by protein-protein interactions, including binding to proto-oncogenes and tumor
Jennifer J Schlezinger et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 98(1), 125-136 (2007-04-03)
Apoptosis is a critical event in the deletion of B lymphocytes prior to their migration to the periphery. Synthetic peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPARgamma) agonists, including the drug GW7845 and the environmental contaminant mono-(2-ethylhexyl) phthalate, as well as an