由来生物
bovine kidney
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
~20 mU/mL
包装
pkg of 5 × 3 mL (5 x 400 μg)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
activity assay: suitable
色
white to light yellow
溶解性
water: soluble
アプリケーション
life science and biopharma
保管温度
20-25°C
詳細
テスト-組合せN-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼを用いた尿研究サンプル中のNAG活性測定用の標準品。
N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼは、イソ酵素Aとイソ酵素Bという2つのアイソフォームとして存在する高分子量リソソーム酵素です。ヒトの腎臓に存在します。高分子量です。腎の近位尿細管細胞内で非常に活発です。過剰発現した尿-NAGは、腎臓の近位尿細管の機能障害を反映することが報告されています。
N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼは、イソ酵素Aとイソ酵素Bという2つのアイソフォームとして存在する高分子量リソソーム酵素です。ヒトの腎臓に存在します。高分子量です。腎の近位尿細管細胞内で非常に活発です。過剰発現した尿-NAGは、腎臓の近位尿細管の機能障害を反映することが報告されています。
アプリケーション
NAG標準品は、N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼの助剤とともに、ライフサイエンス研究アプリケーションでの尿中のNAG活性の測定に使用されます。自動分析器で使用できます。
単位の定義
容量活性:NAG標準品の活性は、1 mLあたり牛の腎臓由来の約20 mUのN-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼです。正確な値については、ラベルに印刷されたデータを参照してください。
調製ノート
保存条件(ワーキング溶液):2~8°C
標準溶液の安定性
本溶液は、遮光下、2~8°Cで1ヵ月間以上安定です。
標準溶液の安定性
本溶液は、遮光下、2~8°Cで1ヵ月間以上安定です。
再構成
標準溶液の調製
ボトル1本の内容物を3 mLの再蒸留水で溶かし、ボトルを閉めて5分間待ちます。穏やかに旋回させて内容物を完全に溶解します。泡が生じないようにします。
ボトル1本の内容物を3 mLの再蒸留水で溶かし、ボトルを閉めて5分間待ちます。穏やかに旋回させて内容物を完全に溶解します。泡が生じないようにします。
保管および安定性
遮光してください。
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用できません。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of occupational medicine and toxicology (London, England), 2, 5-5 (2007-07-31)
The present study was carried out to determine the effect of cadmium exposure on Urinary N-acetyl-beta -D-glucosaminidase and its isoenzymes A and B in workers exposed at cadmium plating. 50 subjects using cadmium during cadmium plating formed the study group.