Merck
11074547001
Roche
インスリン-トランスフェリン-亜セレン酸ナトリウムサプリメント
suitable for cell culture, lyophilized, pkg of 50 mg (for 5 l medium)
別名:
ITS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
由来生物
human serum (transferrin)
synthetic (sodium selenite)
品質水準
リコンビナント
expressed in human cells
無菌性
non-sterile; 0.2 μm filtered
アッセイ
>98% (Transferrin, SDS-PAGE)
>99% (Insulin, HPLC)
>99% (Sodium selenite)
フォーム
lyophilized
包装
pkg of 50 mg (for 5 l medium)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
water: miscible
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... INS(280829)
human ... TFRC(7037)
詳細
インスリン-トランスフェリン-亜セレン酸ナトリウムサプリメントには、無血清培地に必要な増殖促進物質が最適な比率で含まれています。
由来:インスリン-ウシ膵臓、トランスフェリン-ヒト血清、亜セレン酸ナトリウム-合成
インスリン-トランスフェリン-亜セレン酸ナトリウム(ITS)サプリメントは、多くの細胞タイプに最も重要な増殖因子のうち3つから構成されます。インスリンは、全ての初代細胞および細胞株用の無血清培地配合物の成分です。無血清培地で細胞増殖を活性化し、脂肪酸とグリコーゲン合成を増加させます。トランスフェリンは多くの細胞タイプに不可欠な増殖因子です。セレニウムは、非常に多くの場合、最適な細胞増殖に必要です。ITSは、細胞増殖のための血清の必要量を明らかに減少させます。また、ITSは抗酸化剤であり、in vivo由来(IVD)の胚の成長を支援します。インスリンは胚の成長および代謝を促進します。胚の鉄輸送はトランスフェリンが媒介しています。亜セレン酸ナトリウムは、酸化的損傷から保護し、脂質過酸化を阻害します。ITSは、ヒト軟骨細胞単層培養に有用です。
アプリケーション
インスリン-トランスフェリン-亜セレン酸ナトリウムサプリメントは、細胞培養培地に他の細胞タイプ特異的な栄養及び増殖因子に追加する基本的な増殖因子サプリメントとして使用されます。
調製ノート
作業濃度:インスリン 5 μg/mL、トランスフェリン 5 μg/mL、亜セレン酸ナトリウム 5 ng/mL(3.0 x 10-8 M) 
保存条件(標準溶液):−15~−25℃。
適量に分注し、凍結及び融解を繰り返さないでください。
再構成
インスリン-トランスフェリン-亜セレン酸ナトリウムサプリメントは、5 mL又は25 mLの滅菌再蒸留水に溶解してください(1000倍濃度ストック溶液)。
その後培地で希釈します。
その他情報
ライフサイエンス研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Imran Khan et al.
Theriogenology, 152, 147-155 (2020-05-16)
Hypothermic storage of gametes and embryos at 4 °C can be used as an alternative to cryopreservation, but hypothermic preservation can maintain embryo viability for a short duration only. This study investigated the effect of insulin-transferrin-sodium selenite (ITS) in embryo culture
K H Chua et al.
European cells & materials, 9, 58-67 (2005-06-18)
This study was to investigate the effects of insulin-transferrin-selenium (ITS) on the proliferation and quantitative gene expression of adult human nasal septum chondrocytes in monolayer culture expansion and the formation of tissue engineered hyaline cartilage. Effects of ITS on human
Jyoti Motwani et al.
Epigenomics, 13(8), 577-598 (2021-03-31)
Aims & objectives: The aim of this study was to investigate the role of DNA methylation in invasiveness in melanoma cells. Materials & methods: The authors carried out genome-wide transcriptome (RNA sequencing) and reduced representation bisulfite sequencing methylome profiling between noninvasive (n = 4)
María Virumbrales-Muñoz et al.
Lab on a chip, 20(23), 4420-4432 (2020-10-27)
Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) is a common genitourinary cancer associated with the development of abnormal tumor angiogenesis. Although multiple anti-angiogenic therapies have been developed, responses to individual treatment are highly variable between patients. Thus, the use of one-patient
Catherine Jane Messner et al.
International journal of molecular sciences, 22(18) (2021-09-29)
Liver fibrosis is characterized by the accumulation of extracellular matrix (ECM) resulting in the formation of fibrous scars. In the clinic, liver biopsies are the standard diagnostic method despite the potential for clinical complications. miRNAs are single-stranded, non-coding RNAs that