認証
according to ISO 10273:2017
品質水準
無菌性
sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Yersinia spp.
SMILES記法
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](C(O)=O)c3ccsc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O6S2/c1-15(2)9(14(22)23)17-11(19)8(12(17)25-15)16-10(18)7(13(20)21)6-3-4-24-5-6/h3-5,7-9,12H,1-2H3,(H,16,18)(H,20,21)(H,22,23)/t7-,8-,9+,12-/m1/s1
InChI Key
OHKOGUYZJXTSFX-KZFFXBSXSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
構成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17778-1VL-BULK:
17778-5VL:
17778-VAR:
17778-1EA:
17778-1EA-BULK:
17778-BULK:
17778-1VL-KC:
この製品を見ている人はこちらもチェック