Merck
208027
Sigma-Aldrich
水素化カルシウム
reagent grade, 95% (gas-volumetric)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2Ca
CAS番号:
分子量:
42.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
95% (gas-volumetric)
グレード:
reagent grade
フォーム:
powder, chunks or granules
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
95% (gas-volumetric)
フォーム
powder, chunks or granules
反応適合性
reagent type: reductant
mp
816 °C (lit.)
SMILES記法
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
InChI Key
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水素化カルシウムは、アルカリ燃料電池用水素貯蔵システムとして有望な性能を示しています。
アプリケーション
水素化カルシウムは有機溶媒の乾燥剤として使用されています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
208027-BULK:
208027-100G:
208027-500G:
208027-VAR:
208027-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of 1,2-Azaborines and the Preparation of Their Protein Complexes with T4 Lysozyme Mutants.
Lee H and Liu S-Y.
Journal of Visualized Experiments, 121, e55154-e55154 (2017)
Lucas A Kinard et al.
Nature protocols, 7(6), 1219-1227 (2012-06-02)
This protocol describes the synthesis of oligo(poly(ethylene glycol) fumarate) (OPF; 1-35 kDa; a polymer useful for tissue engineering applications) by a one-pot reaction of poly(ethylene glycol) (PEG) and fumaryl chloride. The procedure involves three parts: dichloromethane and PEG are first
Development of hydrogen storage for fuel cell generators II: utilization of calcium hydride and lithium hydride.
Kong VCY, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 28(2), 205-214 (2003)
Polen Kocak et al.
Macromolecular bioscience, 21(2), e2000287-e2000287 (2020-11-17)
Prostate cancer is the most common cancer, which is about 15-20% among male cancers worldwide. As most common strategies such as radiotherapy, chemotherapy, or surgery alone can be unsuccessful in the treatment of prostate cancer, this study aims to develop
Robert Weinmeister et al.
ACS nano, 9(10), 9718-9730 (2015-09-15)
Aqueous microdroplets with a volume of a few femtoliters are an ideal sample size for single-molecule fluorescence experiments. In particular, they enable prolonged measurements to be made on individual molecules that can diffuse freely in the surrounding medium. However, the