Merck
T59803
Sigma-Aldrich
トリエチレングリコールジメチルエーテル
ReagentPlus®, 99%
別名:
1,2-ビス(2-メトキシエトキシ)エタン, NSC 66400, ジメチルトリグリコール, トリグリム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)3CH3
CAS番号:
分子量:
178.23
Beilstein:
1700630
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
>4.7 (vs air)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
375 °F
expl. lim.
8 %
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリエチレングリコールジメチルエーテルは、トリグリムとも呼ばれ、グリコールエーテルファミリーに属し、電子工業、医薬品工業、コーティング工業などで溶剤として一般的に使用されています。トリグリムは反応性の官能基をもたないため化学的に不活性であり、化学合成に適しています。強力な溶解能力を有し、優れた熱的・化学的安定性を示すことから、工業用化学品の製造および調製における溶剤および加工助剤として高い価値があります。
アプリケーション
トリエチレングリコールジメチルエーテルは以下として使用できます:
  • 改変SA-HPSW(Supercritical Anti-Solvent with High-Pressure Solvent Wash)システムの抽出溶媒。
  • 不動態化鉄ナノ粒子の合成における溶媒
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T59803-5G:
T59803-250ML:
T59803-2.5L:
T59803-1KG:
T59803-3KG:
T59803-BULK:
T59803-VAR:
T59803-1L:
T59803-10ML-KC:
T59803-250G:
T59803-5ML:
T59803-18KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of tetraethylene glycol passivated iron nanoparticles
da Silva Nunes E, et al.
Applied Surface Science, 315, 337-345 (2014)
H Liu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(33), 10986-10995 (2017-08-05)
This work reports two new silver metalorganic precursors for the chemical vapor deposition of Ag metallic coatings. Both precursors are based on β-diketonate adducts, namely, Ag(hfac)(L) (H-hfac = 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione), where L is 1,10-phenanthroline (phen) or 2,5,8,11-tetraoxadodecane (triglyme). Using these ligands
J D George et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 9(1), 173-181 (1987-07-01)
Triethylene glycol dimethyl ether (triEGdiME) is structurally related to several compounds which produce reproductive and developmental toxicity, including teratogenicity in laboratory animals. In the present study, triEGdiME (0, 250, 500, or 1000 mg/kg/day) was administered by gavage to timed-pregnant CD-1
N L Bossert et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 18(4), 602-608 (1992-05-11)
Triethylene glycol and two of its derivatives were evaluated for reproductive toxicity in a continuous breeding protocol with Swiss CD-1 mice. Triethylene glycol (TEG: 0, 0.3, 1.5, and 3%), triethylene glycol diacetate (TGD: 0, 0.75, 1.5, and 3%), and triethylene
Dilek Cökeliler et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 23(3), 335-342 (2006-05-17)
This study evaluates the effect of plasma treated E-glass fiber to improve the mechanical properties of acrylic resin denture base material, polymethylmethacrlyate (PMMA). Plasma surface treatment of fibers is used as reinforcement in composite materials to modify the chemical and