Merck
497355
Sigma-Aldrich
水素化カルシウム
greener alternative
powder, 99.99% trace metals basis
別名:
水素化カルシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2Ca
CAS番号:
分子量:
42.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
816 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
InChI Key
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
基材の原子番号:20
水素化カルシウムの結晶構造は、わずかに歪んだ六角形の最密充填です。高温では、水素化カルシウムは強力な還元剤として機能します1。ヘキサクロロベンゼンと水素化カルシウムの間の固相反応は詳細に研究されています。
アプリケーション
水素化カルシウムは、有機溶剤の乾燥剤として広く使用されています1。ε-カプロラクトン、ベンゼンおよびトルエンの乾燥に使用されています。
水素化カルシウム(CaH2)は、次のようなさまざまなよりグリーンな用途に使用できる金属水素化物です。
  • 燃料電池に使用する水素貯蔵システムの製作。
  • 有機汚染物質の吸着に用いる多孔質芳香族フレームワーク(PAF)の合成。
  • 高温超伝導体の形成。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
497355-VAR:
497355-10G-PW:
497355-10G:
497355-2G:
497355-BULK:
497355-2G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The crystal structure of calcium hydride.
Bergsma J and Loopstra BO
Acta Crystallographica, 15(1), 92-93 (1962)
Reversible hydrogen storage in the lithium borohydride?calcium hydride coupled system
Pinkerton FE and Meyer MS
Journal of alloys and compounds, 464(1-2), L1-L4 (2008)
Superconductive sodalite-like clathrate calcium hydride at high pressures
Wang H, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(17), 6463-6466 (2012)
Synthesis of a porous aromatic framework for adsorbing organic pollutants application
Ren H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(28), 10348-10353 (2011)
Development of hydrogen storage for fuel cell generators II: utilization of calcium hydride and lithium hydride.
Kong VCY, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 28(2), 205-214 (2003)
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。