安全性情報
43956
Supelco
エポキシ化大豆油
analytical standard
別名:
ESBO, 大豆油、エポキシ化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
~7% expoxides
屈折率
n20/D 1.473
密度
0.997 g/mL (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エポキシ化ダイズ油は、規制色素の正確な検出において標準物質として使用できます。これらの色素は、多くの国で禁止されているものの、いまだ食品添加物として違法に使用されています。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011にリストに収載された化合物に関する利用可能な参考資料はこちらをご覧ください。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
その他情報
HPLC-MSまたはGC-MSによる食品中のESBO定量のための定性標準。現在、ESBOは、キャップの裏地に使用される発泡PVCの可塑剤およびHClスカベンジャーとしていまだに採用されています。
イオンモビリティ:TWCCSN2値は327.4 Å2 [M+H]+ および331.9 Å2 [M+Na]+
衝突断面積(CCS)測定は、SYNAPT XS質量分析器を用いてWaters Corporationが行いました。
イオンモビリティがどのようにしてイオンのCCSの測定を可能にするのかに関する説明と概要については、 ims.waters.comをご覧下さい。
SYNAPT XS質量分析器に関する詳細情報は、 IMSマイクロサイトおよび製品ウェブページに記載されています。
TWCCS測定値は、この基準値の2%以内であると考えられます。
P/N 43956は、 Waters MarketplaceからダウンロードできるWaters Extractables&Leachables UNIFI scientific libraryの一部です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
447.8 °F
引火点(℃)
231 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
43956-BULK-F:
43956-VAR-F:
43956-500MG-F:
43956-2.5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)