Merck
71325
Supelco
臭素酸ナトリウム
puriss. p.a., ≥99.5% (RT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBrO3
CAS番号:
分子量:
150.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
38050507
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.5% (RT)
形状
crystals
不純物
≤50 mg/kg total nitrogen (N)
pH
5.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
密度
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium bromate is an organic compound which is sodium salt of bromic acid. This alkali metal bromate is mostly used as oxidizing agents.
アプリケーション
Sodium bromate was used in gel media preparation to understand its crystal growth. It was also used to prepare aqueous anion solution.
その他情報
Cooxidant for a catalytic cerium(IV) oxidation procedure
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
臭素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71325-1KG:
71325-250G:
71325-BULK:
71325-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T.-L. Ho
Synthetic Communications, 9, 237-237 (1979)
Habit changes of sodium bromate crystals grown from gel media.
Petrova, Rositza I., and Jennifer A.
Crystal Growth & Design, 2.6, 573-578 (2002)
Pradyot Patnaik
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 709-709 (2007)
Water quality factors affecting bromate reduction in biologically active carbon filters.
Kirisits, Mary Jo, et al.
Water Research, 35.4, 891-900 (2001)
S. Kanemoto et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 59, 105-105 (1986)