Merck
79856
Supelco
イソボルネオール
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
212-214 °C (subl.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@](C)([C@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
InChI Key
DTGKSKDOIYIVQL-MRTMQBJTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoborneol is a monoterpene and a known antioxidant, which is a component of several plant essential oils.
アプリケーション
Isoborneol may be used as a reference standard for the determination of isoborneol in plasma samples using headspace, solid-phase dynamic extraction coupled to gas chromatography−tandem mass spectrometry (HS-SPDE-GC−MS/MS).
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Simultaneous determination of four volatile compounds in rat plasma after oral administration of Shexiang Baoxin Pill (SBP) by HS-SPDE-GC-MS/MS and its application to pharmacokinetic studies.
Chang W, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 963(6), 47-53 (2014)
Protective effect of (?) isoborneol against 6-OHDA-induced apoptosis in SH-SY5Y cells.
L.LT,et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 20(6), 1019-1032 (2007)
Antiviral properties of isoborneol, a potent inhibitor of herpes simplex virus type 1.
Armaka M, et al.
Antiviral research, 43(2), 79-92 (1999)