Merck
85180
Sigma-Aldrich
ジエチルジチオカルバミン酸銀
ACS reagent, for the determination of As, ≥99.0%
別名:
DETC, ジエチルジチオカルバミン酸 銀塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCSSAg
CAS番号:
分子量:
256.14
Beilstein:
3718150
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (AT)
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
≥99.0%
フォーム
powder
品質
for the determination of As
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
172-175 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silver diethyldithiocarbamate (silver (I) N,N-diethyldithiocarbamate) is a silver salt. Its crystals exhibit monoclinic crystal system and space group P2c.
アプリケーション
Silver diethyldithiocarbamate may be used in the following studies:
  • Quantitative estimation of inorganic As(III) by spectrophotometric method.
  • As a colorimetric reagent for the characterization and quantification of arsenic in aqueous samples.
  • As a precursor for the synthesis of Ag2S-graphene nanocomposite.
微量ヒ素の比色分析にも使用できます。
脳、腎臓、肝臓などの組織における一酸化窒素検出のため、Fe2+とともに使用されるスピントラップ剤です。NO*とpO2の同時直接測定が報告されています。生体物質に含まれる銅の電子スピン共鳴(ESR)による定量に使用されている銅キレート剤であり、スーパーオキシドジスムターゼ、アスコルビン酸オキシダーゼといった酵素のインヒビターでもあります。
生物化学的/生理学的作用
マクロファージにおける一酸化窒素シンセターゼの誘導を阻害します。
その他情報
Reagent used for the spectrophotometric determination of arsenic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
85180-VAR:
85180-50G:
85180-BULK:
85180-INTR:
85180-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M H Arbab-Zavar et al.
Talanta, 52(6), 1007-1014 (2008-10-31)
A batch electrochemical hydride generation system was developed for the spectrophotometric determination of inorganic As(III) by silver diethyldithiocarbamate. This method is based on electrochemical reduction of As to Arsine (AsH(3)) in acidic media and on the subsequent reaction of AsH(3)
Preparation of Ag2S-Graphene nanocomposite from a single source precursor and its surface-enhanced Raman scattering and photoluminescent activity.
Pan S, et al.
Materials Characterization, 62(11), 1094-1101 (2011)
The crystal and molecular structure of silver (I) N, N-diethyldithiocarbamate.
Yamaguchi H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 49(5), 1271-1276 (1976)
B.W. Budesinsky
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 24, 80-80 (1979)
A. Hautfenne
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 52, 1939-1939 (1980)