アッセイ
≥99.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
391 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
49-52 °C
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI Key
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
87089-1G:
87089-5G:
87089-BULK:
87089-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane