Merck
92142
Supelco
ビオカニンA
analytical standard
別名:
4'-メチルゲニステイン, 5,7-ジヒドロキシ-4′-メトキシイソフラボン, Olmelin, ゲニステイン 4′-メチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
Beilstein:
278107
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
210-213 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
InChI Key
WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
ビオカニンAはムラサキツメクサ(Trifolium pratense)に含まれるイソフラボン型植物エストロゲンで、ER-βエストロゲンレセプターの選択的アゴニストであり、乳がんに対する化学予防薬としての効果を持つ可能性があります。ER-αに対する活性は低く、基本的に子宮肥大作用はありません。ビオカニンAはアリール炭化水素レセプター(AhR)のリガンドでもあります。動脈抵抗を減少させて微小循環を促進する効果は、カリウムチャネルやカルシウムチャネルへの作用を介していると思われます。生体異物解毒に関するスルホトランスフェラーゼの誘導が、そのがん予防効果の機構として提案されてきました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4