アッセイ
~95%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
InChI
1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
InChI Key
WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2C19(1557) , CYP2C9(1559) , SLC22A12(116085)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B5774-10G:
B5774-50G:
B5774-VAR:
B5774-1G:
B5774-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)